Learn More
Abeba™ Business Men 32450 Shoes
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
Marca:  Abeba™ 32450/40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36000kg
Codice prodotto. 15689687
  • 133.35€ / 1 paio
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
  • Insole leather
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfiber
40
Rubber
Black
Leather
Slip-resistant
32450