Learn More
Abeba™ Business Men 32922 Shoes
ESD dissipative with high wearing comfort. Smooth leather construction.
Marca:  Abeba™ 32922/47
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.15000kg
Codice prodotto. 15659807
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
  • Insole leather
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A SRA
Microfiber
47
Rubber
Black
Leather
Slip-resistant
32922