Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing
Marca:  Masterflex™ 95718-10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11709899
  • 173.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Microbore Extension Tubing
0.19 mm
-40°C
135°C
Autoclavable
C-Flex
1 Roll