missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing

Marca:  Masterflex™ 95718-18

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11745199

  • 173.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Microbore Extension Tubing
0.51 mm
-40°C
135°C
Autoclavable
C-Flex
1 Roll
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali