Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore Extension Tubing
Marca: Masterflex™ 95718-26
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Specifica
Microbore Extension Tubing | |
0.89 mm | |
-40°C | |
135°C |
Autoclavable | |
C-Flex | |
1 Roll |