missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C11orf67 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20414-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899944

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

AAMDC (C11orf67) may play a role in preadipocyte differentiation and adipogenesis.
Specifica

Specifica

C11orf67
Polyclonal
Unconjugated
AAMDC
AAMDC, C11orf67, CK067, PTD015, UPF0366 protein C11orf67
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
28971, 361606, 66273
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8R0P4, Q9H7C9
AAMDC
C11orf67 Fusion Protein Ag14258
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali