Learn More
Cadence Science™ Aghi di penetrazione non carotanti a taglio obliquo
Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare)
Marca: Cadence Science™ 4196
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Descrizione
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
- Penetration needles with deflected noncoring septum
- For noncoring penetration of septa and rubber closures involving air-sensitive and pyrophoric compounds
Specifica
Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel (Tube) | |
Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare) | |
12 in. | |
12 Needles | |
Estremità a taglio obliquo |
Misura 18 | |
Punta non carotante a taglio obliquo | |
Ago di penetrazione | |
30.5 cm |