Learn More
Cadence Science™ Aghi di penetrazione non carotanti a taglio obliquo
Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare)
Marca: Cadence Science™ 4187
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
- Aghi in acciaio inox con setto non carotante a taglio obliquo
- Per una penetrazione non carotante dei setti e chiusure in gomma per composti sensibili all'aria e piroforici
Specifica
Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel (Tube) | |
Per procedure di gascromatografia e spettroscopia RMN (risonanza magnetica nucleare) | |
8 in. | |
12 Needles |
20 G | |
Punta non carotante a taglio obliquo | |
Ago di penetrazione | |
Estremità a taglio obliquo |