Learn More
Fisherbrand™ Calibrated Replacement Probes for Traceable™ Data Logging Ethernet Thermometers
Replacement probes that allow you to save time and money by simply replacing probes that are damaged or due for calibration.
96.50€ - 139.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | NIST |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 12.7 x 7.62 x 22.86 cm (5 x 3 x 9 in.) |
Monouso | No |
Da utilizzare con (applicazione) | Temperature measurement |
Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 120 in. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16546820
|
Fisherbrand™
|
Bottle Probe | 6600FS Thermometer |
96.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16556820
|
Fisherbrand™
|
Thermometer Probe | 6601FS Thermometer |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- No need to send in your thermometer for re-calibration – simply replace the recalibrated probe
- Get accurate, reliable measurements with included NIST-traceable calibration
Specifica
NIST | |
No | |
120 in. | |
304.8 cm | |
Yes |
12.7 x 7.62 x 22.86 cm (5 x 3 x 9 in.) | |
Temperature measurement | |
125 in. | |
317.5 cm | |
±0.10°C |