Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
For the determination of kinematic viscosity of transparent and opaque Newtonian liquids according to ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and optimize bath stability and uniformity.
Marca:  Paragon Scientific™ CFO07NC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Codice prodotto. 15999969
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Specifica
Specifica
50 to 100 cSt
0.25
ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
No
D 445, D 446
300
Offerte speciali
4 week lead-time