Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
Marca:  Cytiva 17371601
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07600kg
Codice prodotto. 15131556
  • 243.00€ / 25mL
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High yields achieved through high-resolution beads and ligand selectivity
  • Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
  • Enables use of platform approach to MAb process development
  • Displays broad pH/salt operational window
Avoid using oxidizing agents, cationic detergents.
Specifica
Specifica
25 mL
1 M Acetic Acid, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5% 1-Propanol, 30% Isopropanol, 70% Ethanol
25 to 39 μM/mL
Capto MMC ImpRes Media
300 kPa
3 to 12
Multimodal Weak CatIon Exchanger
For High Resolution Polishing of Monoclonal Antibodies (MAbs) and Other Biomolecules
4°C to 30°C
60 to 90 mg Mab/mL
40 μm
High-flow Agarose
20% Ethanol, 0.2 M Sodium Acetate
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Capto MMC ImpRes, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.