Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
243.00€ - 723.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For High Resolution Polishing of Monoclonal Antibodies (MAbs) and Other Biomolecules |
---|---|
Stabilità | 1 M Acetic Acid, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5% 1-Propanol, 30% Isopropanol, 70% Ethanol |
Requisiti di stoccaggio | 4°C to 30°C |
Capacità di scambio anionico | 25 to 39 μM/mL |
Capacità di legame | 60 to 90 mg Mab/mL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15131556
|
Cytiva
17371601 |
25 mL |
243.00€
25mL |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15141556
|
Cytiva
17371602 |
100 mL |
723.00€
100mL |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- High yields achieved through high-resolution beads and ligand selectivity
- Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
- Enables use of platform approach to MAb process development
- Displays broad pH/salt operational window
Avoid using oxidizing agents, cationic detergents.
Specifica
For High Resolution Polishing of Monoclonal Antibodies (MAbs) and Other Biomolecules | |
4°C to 30°C | |
60 to 90 mg Mab/mL | |
40 μm | |
High-flow Agarose | |
20% Ethanol, 0.2 M Sodium Acetate |
1 M Acetic Acid, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5% 1-Propanol, 30% Isopropanol, 70% Ethanol | |
25 to 39 μM/mL | |
Capto MMC ImpRes Media | |
300 kPa | |
3 to 12 | |
Multimodal Weak CatIon Exchanger |