Learn More
Swann-Morton™ Lama per procedure post mortem in acciaio al carbonio
Use Swann Morton™ Carbon Steel Postmortem Scalpel Blades to facilitate pathology operations.
16.10€ - 21.50€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12952555
|
Swann-Morton™
2552 |
Lama post-mortem | # PM40 B |
16.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11360905
|
Swann-Morton™
2551 |
Lama post-mortem | # PM40 |
21.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Added safety feature of a 'bull nose tip' to help offset the occurrence of accidental sharp related injuries
- PM-40
- Heavy duty carbon steel blade
- Metal handle with screw-type fitting.
Specifica
Acciaio al carbonio |