Learn More
Ratiolab™ Inserti griglia in cartone
Combine these grid inserts with Cryo Boxes for ultra-low temperature storage. Ratiolab™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
Marca:  Ratiolab™ 5120173
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21000kg
Codice prodotto. 15931641
  • 18.05€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ultra low temperature-resistant cardboard
  • For sample storage
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
10
Inserti griglia
Provette per conservazione dei campioni
136mm
10 x 10
Cartone
Conservazione campioni
25 mm
136mm