Learn More
CD11c Armenian Hamster, PE-Cy7, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB23-PE7-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15901708
  • 276.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD11c
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Itgax
Protein A/G Purified
RUO
16411
IgG
Flow Cytometry
N418
PE-Cyanine7
NP_067309
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.