Learn More
CD11c Mouse, PE, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB24-PE-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951718
  • 88.15€ / 25 tests
Spedizione stimata: 14-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD11c
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ITGAX
Protein A/G Purified
RUO
3687
IgG1 κ
Flow Cytometry
3.9
PE
XP_011544154
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.