Learn More
CD154 Armenian Hamster, Biotin, Clone: MR1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB88-B-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942598
  • 85.85€ / 25µg
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD154
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd40lg
Protein A/G Purified
RUO
21947
IgG
Flow Cytometry
MR1
Biotin
NP_035746
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.