Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, Biotin, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB85-B-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952568
  • 137.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD178 / Fas ligand
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
FASLG
Protein A/G Purified
RUO
356
IgG1 κ
Flow Cytometry
NOK-1
Biotin
NP_001289675
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.