Learn More
CD2 Mouse, V450, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB1-V450-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951468
  • 212.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD2
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD2
Protein A/G Purified
RUO
914
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-2.10
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001758
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.