Learn More
CD20 Mouse, APC-Cy7, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB31-APC7-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951828
  • 250.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
APC-Cyanine7
NP_690605
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.