Learn More
CD23 Mouse, APC, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB32-APC-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15931848
  • 212.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD23
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER2
Protein A/G Purified
RUO
2208
IgG1 κ
Flow Cytometry
EBVCS-5
APC
NP_001993
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.