Learn More
CD25 Mouse, PE-Cy7, Clone: BC96, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB35-PE7-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15991878
  • 326.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD25
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IL2RA
Protein A/G Purified
RUO
3559
IgG1 κ
Flow Cytometry
BC96
PE-Cyanine7
NP_001295171
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.