Learn More
CD25 Mouse, PE-Cy7, Clone: BC96, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB35-PE7-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15901888
  • 162.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD25
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IL2RA
Protein A/G Purified
RUO
3559
IgG1 κ
Flow Cytometry
BC96
PE-Cyanine7
NP_001295171
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.