Learn More
CD27 Mouse, V450, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB36-V450-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941898
  • 301.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD27
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD27
Protein A/G Purified
RUO
939
IgG1 κ
Flow Cytometry
O323
Violet Fluor 450 (V450)
XP_016875723
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.