Learn More
CD28 Mouse, PE-Cy7, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB37-PE7-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15961908
  • 162.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD28
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD28
Protein A/G Purified
RUO
940
IgG1 κ
Flow Cytometry
CD28.2
PE-Cyanine7
NP_006130
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.