Learn More
CD3 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: UCHT1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 612896
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00020kg
Codice prodotto. 17207954
  • 368.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
CD3
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 805
25 Tests
Primary
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
UCHT1
Mouse
RUO
CD3
Refrigerate (2 to 8°C)