Learn More
CD3 Rat, APC-Cy7, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB3-APC7-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15961798
  • 137.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD3
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
Protein A/G Purified
RUO
12502
IgG2b κ
Flow Cytometry
17A2
APC-Cyanine7
NP_033980
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.