Learn More
CD32 Rat, FITC, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB87-F-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942588
  • 180.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 03-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
FITC
XP_006496722
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.