Learn More
CD357 / GITR Rat, APC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB72-APC-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942408
  • 377.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD357 / GITR
Monoclonal
0.5mg/mL
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8
Tnfrsf18
Protein A/G Purified
RUO
21936
IgG2b
Flow Cytometry
DTA-1
APC
NP_033426
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.