Learn More
CD4 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB12-PCP55-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941518
  • 124.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T4
PerCP-Cyanine5.5
NP_001181945
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.