Learn More
CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor Mouse, Clone: C40/2383, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor |
---|---|
Clone | C40/2383 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951248
|
EnquireBio
958-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941248
|
EnquireBio
958-MSM3-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human CD40 protein (apprx. aa 29-107) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
43kDa |
C40/2383 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
958 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface and Secreted | |
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus |