missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD41/Integrin alpha 2b Mouse anti-Human, Clone: 6D7C5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene CD41/Integrin alpha 2b
Clone 6D7C5
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60350-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16897465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60350-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

CD41 (platelet glycoprotein IIb, ITGA2B) is composed of two subunits -120 kDa a, alpha and 23 kDa b, beta- that interact with CD61 in the presence of calcium to form a functional adhesive protein receptor. CD41 is also involved in blood coagulation by mediating platelet aggregation. Upon blood vessel damage, CD41 binds to a variety of proteins including von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin and vitronectin. CD41 is mainly expressed on megakaryocyte-platelet lineage, but generally belongs to the antigens that are expressed during the early stages of hematopoietic differentiation. Diseases associated with CD41 dysfunction include Glansmann Thrombasthenia, and Platelet type-16 bleeding disorder.
Specifica

Specifica

CD41/Integrin alpha 2b
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD41, CD41/Integrin alpha 2b, CD41B, GP2B, GPalpha IIb, GPIIb, GTA, HPA3, Integrin alpha IIb, ITGA2B, ITGAB
ITGA2B
IgG1
Protein G
Antibody
6D7C5
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P08514
3674
Peptide
Primary
-20°C
ITGA2B
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications