missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RB Rabbit, Clone: PTPRC/1783R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 5788-RBM23-P0

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15940768

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD45RB
Cell Surface and Cytoplasmic
PTPRC/1783R
Unconjugated
NP_002829
Rabbit
180-220kDa
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PTPRC
Human B-lymphocytes
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers