Learn More
CD45RO Mouse, FITC, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB44-F-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952048
  • 98.45€ / 25 tests
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD45RO
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Flow Cytometry
UCHL1
FITC
NP_002829
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.