Learn More
CD5 Mouse, FITC, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB14-F-500Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941538
  • 1515.00€ / 500 tests
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD5
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD5
Protein A/G Purified
RUO
921
IgG2a κ
Flow Cytometry
L17F12
FITC
NP_055022
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.