Learn More
CD5 Rat, FITC, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB13-F-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951528
  • 191.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 10-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD5
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd5
Protein A/G Purified
RUO
12507
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-7.3
FITC
XP_006526684
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.