Learn More
CD54 / ICAM-1 Mouse, PE, Clone: 15.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB47-PE-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952098
  • 137.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD54 / ICAM-1
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ICAM1
Protein A/G Purified
RUO
3383
IgG1
Flow Cytometry
15.2
PE
NP_000192
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.