Learn More
CD8a Mouse, V450, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB17-V450-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951588
  • 339.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
Violet Fluor 450 (V450)
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.