Learn More
CD90.2 Rat, V450, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB52-V450-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15912178
  • 124.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD90.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Thy1
Protein A/G Purified
RUO
21838
IgG2b
Flow Cytometry
30-H12
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033408
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.