Learn More
Serva Electrophoresis™ Cellulase Onozuka R-10 from Trichoderma viride ca
Marca: Serva Electrophoresis™ 1641902
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9012-54-8 Peso : 0.80000kg
Specifica
1 μ/mg | |
Cellulase 1U/mg, Hemicellulase 1U/mg, Protease (DMC) 0.001U/mg, α-amylase 0.8U/mg, Pectinase 0.4U/mg | |
1 U catalyzes the liberation of 1 μmole glucose from sodium carboxymethyl Cellulose per minute at 40°C, pH 4.5; glucose determined with alkaline copper reagent (3) | |
Cellulase »Onozuka« R-10 | |
Cellulase »Onozuka« R–10 from Trichoderma viride ca |
Trichoderma viride ca | |
4 to 5 | |
Store in a cool location | |
2.5 g |
Sicurezza e movimentazione
- Cellulase »Onozuka R-10« from Trichoderma viride ca. 1 U/mg
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .