Learn More
OHAUS™ Cent-O-Gram™ and Dial-O-Gram™ Balances
Support centigram accuracy and encourage student precision. OHAUS Cent-O-Gram and Dial-O-Gram Balance comes with three-point base, special floating bearing principle, and beam design which eliminates need for level adjustment.
323.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca | 3.5 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno vasca | 9 cm |
Profondità (sistema imperiale) | 7 in. |
Profondità (sistema metrico) | 17.78 cm |
Altezza (sistema imperiale) | 9 in. |
Codice del prodotto | Marca | Calibrazione | Profondità (sistema imperiale) vasca | Profondità (sistema metrico) vasca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibrazione | Profondità (sistema imperiale) vasca | Profondità (sistema metrico) vasca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10478861
|
OHAUS™
80000010 |
1 x 0.01g (front beam), 10 x 1 (second beam), 100 | 0.27 in. | 0.7 cm | 311-00 |
323.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Quick zeroing by means of a zero-adjust knob at beam end
- Built-in specific gravity platform recessed in the base
- Stainless-steel weighing pans and bearing covers prevent rust and corrosion
- Precision-ground knife edges and self-aligning agate bearings provide maximum sensitivity and reproducibility
- Notched beams provide positive positioning of poise
- Magnetic damping slows oscillation
Order Info
The Dial-O-Gram (S40027) model replaces the two front beams with a vernier dial for faster reading results.
Warranty
Five years
Specifica
3.5 in. | |
7 in. | |
9 in. | |
Stainless Steel | |
35.56 cm | |
0.6 lb., 300 g |
9 cm | |
17.78 cm | |
22.86 cm | |
14 in. | |
5 Years |