Learn More
Cole-Parmer™ Centrifugal Multi-Purpose Separator/Extractor Weirs
38.95€ - 51.45€
Specifica
Product Type | Centrifugal Multi-Purpose Separator/Extractor Weir |
---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15140495
|
Cole-Parmer™
17315-11 |
21.5 mm |
48.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15120495
|
Cole-Parmer™
17315-10 |
20.9 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15130495
|
Cole-Parmer™
17315-12 |
22.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15110495
|
Cole-Parmer™
17315-14 |
23.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Centrifugal Multi-Purpose Separator/Extractor Weir |