Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni - e il pianeta. Dispone di 9 rotori diversi tra cui un rotore a tenuta di aerosol da 48 posti per applicazioni ad alto rendimento.
Marca: Eppendorf 5429000215
Dettagli aggiuntivi : Peso : 34.20000kg
Descrizione
- Refrigerata con un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni – e il pianeta
- Capacità del rotore: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchio
- Velocità max: 25.001 x g (16,220 rpm)
- Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo prezioso
- Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica
- Intervallo di temperatura da Da -11°C a 40°C
- Funzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23°C a 4°C in soli 11 minuti
- ECO shut-offLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressore
- Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acqua
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in. | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12.6 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
With Rotor FA-45-48-11 | |
230V, 50/60Hz (EU) | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
Large, brightly lit LCD | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Microcentrifuge | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
Centrifuge 5427 R, rotary knobs | |
Yes |
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.