Learn More
Cole-Parmer™ Check Valves with Pipe Thread Connections
Designed for use with Cole-Parmer tubing
Marca:  Cole-Parmer™ 01350-26
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11819462
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Check valve
  • With pipe thread connections
  • Available with 1/4 or 1/2 in. NPT(F) Connections
Specifica
Specifica
Check Valve
1/4 in. NPT(F)
125 psi
81°C
Polypropylene, Viton
1/4 in. NPT(F)
180°F