Learn More
CHEMetrics Ricariche per kit per test Chemets™
Provides results in two minutes or less
Marca:  CHEMetrics R7512
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-56-1 Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11741044
  • 32.65€ / pezzi 30
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ricariche per kit per test per rilevare la presenza di cloro (DPD), rame, ossigeno disciolto, perossido di idrogeno, fenoli, fosfato, silice, solfuro e altro. Progettate per la massima semplicità e accuratezza, le fiale Chemets da 7 mm di diametro presentano puntali conici con linea premarcata e reagente sigillato sotto vuoto all'interno.
  • Per effettuare un test è sufficiente immergere la fiala Chemets nel campione e rompere il puntale per aspirare rapidamente il volume di campione corretto nella fiala
  • In due minuti, o anche meno, la reazione tra il campione e il reagente produce un colore — che può essere quindi confrontato con lo standard di colore esatto per la quantificazione dei risultati
I comparatori hanno una durata di conservazione di due anni.
Specifica
Specifica
Dissolved Oxygen (DO)
30 self-filling CHEMets ampoules to refill kit K-7512
1 to 12 ppm
2 min.
C-7512 comparators
30
Indigo Carmine
CHEMets Dissolved Oxygen Refill
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • dissolved oxygen vacu-vials ampoules and chemets refill
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: diethylene glycol, potassium hydrogen phthalate, hydrochloric acid, EDTA disodium salt dihydrate, C.