Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube with Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube with Cap for trace analysis.
104.00€ - 233.00€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Materiale | PFA |
Forma | Cylindrical |
Product Type | Test Tube |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11784508
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069598 |
5 mL |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11704518
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069689 |
20 mL |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11714518
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069690 |
25 mL |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11724518
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069691 |
50 mL |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
- PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
- Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
- Can be sterilized repeatedly.
Specifica
Translucent | |
PFA | |
Cylindrical | |
Test Tube |