Learn More
WTW™ Chlorine Test Kits
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
Marca: WTW™ 252012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
DIN 38408 G4, EN ISO 7393 | |
Disinfectants, wastewater, drinking water | |
Silicate | |
15°C to 25°C | |
Reagent Test Kit |
5 mL | |
PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral photometer | |
0.010 to 6.00 Cl2, free and total | |
Silicomolybdenum blue |
Sicurezza e movimentazione
- test cloro, cloro libero e cloro totale
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: boric acid, ethylenedinitrilotetraaceticacid, tetrasodium salt