Learn More
WTW™ Chlorine Test Kits
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
Marca: WTW™ 250420
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Specifica
DIN 38408 G4, EN ISO 7393 | |
Disinfectants, wastewater, drinking water | |
Free and total Chlorine | |
0.03 to 6.00 Cl2, free and total | |
Cell Test Kit |
5 mL | |
PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral photometer, Photoflex™ meter | |
150 Pack | |
DPD |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorine Cell Test (free and total chlorine) Method: photometric, DPD 0.03 - 6.00 mg/l Cl
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: boric acid, Ethylenedinitrilotetraaceticacid,Tetrasodiumsalt