Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox B Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730429
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10461282
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
3 mL
Solid Phase Extraction
Chromabond Alox B
150 m2/g
SPE
60 to 150 μm
Solid Phase Extraction Column