Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XA Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730954
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 12874301
  • 177.00€ / pezzi 30
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
PS/DVB Copolymer
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond HR-XA
Spherical
850 m2/g
3 mL
500 mg
85 μm
Solid Phase Extraction Column
55 to 65 Å